Print…
3-(Indol-3-yl)propionic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Indole-3-propionic acid, 3-Indolepropionic acid
204990100 204990010 204990500
ACRO204990100EA 47.6 EUR
ACRO204990100 ACRO204990010 ACRO204990500
3-(Indol-3-yl)propionic acid 99%
3-(Indol-3-yl)propionic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 130…136 °C
Densidade: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005660
Número CAS: 830-96-6
EINECS: 212-600-1
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 136 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %