Print…
Ácido Indole 3-acético, Millipore®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.00353.0010 1.00353.0100
1.00353.0010EA 68.2 EUR
1.00353.0010 1.00353.0100
Ácido Indole 3-acético, Millipore®
Ácido Indole 3-acético
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Ponto de ebulição: 120…125 °C (0,05 mmHg)
Ponto de Fusão: 167…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005636
Número CAS: 87-51-4
EINECS: 201-748-2
Merck Index: 13,04986