Ácido Indole 3-acético ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
A10556.06
A10556.14
A10556.22
A10556.36
A10556.06EA
31.2
EUR
A10556.06
A10556.14
A10556.22
A10556.36
Ácido Indole 3-acético ≥98%
Ácido Indole 3-acético
Purity: 98+%
CAS No.: 87-51-4
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 171°(339°F)
Melting Point: ca 167° dec.
Beilstein Reference: 143358
Merck Reference: 14,4964
MDL No.: MFCD00005636
Fórmula:
C₁₀H₉NO₂ Ponto de ebulição: 120…125 °C (0,05 mmHg) Ponto de Fusão: ∼ 167 °C (decomposição) Ponto de Inflamação: 171 °C (339 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00005636 Número CAS: 87-51-4 EINECS: 201-748-2 Merck Index: 14,4964 |