Print…
Ácido Indole 3-acético 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
122160100 122160250 122161000 122165000
ACRO122160100EA 39.4 EUR
ACRO122160100 ACRO122160250 ACRO122161000 ACRO122165000
Ácido Indole 3-acético 99+%
Ácido Indole 3-acético
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Ponto de ebulição: 120 - 125 °C (0,05 -rr)
Ponto de Fusão: 167 °C
Ponto de Inflamação: 171 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005636
Número CAS: 87-51-4
EINECS: 201-748-2
Merck Index: 13,04986
Encomendar
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥99.0 %
Elemental Analysis 3.72 to 3.99 % N