Print…
Ethyl indol-3-ylacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethyl 3-indoleacetate, Ethyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate, Ethyl 3-Indoleacetate, IAA ethyl ester, Indole-3-acetic acid ethyl ester, Ethyl indole-3-acetate, Indol-3-ylacetic acid ethyl ester, 3-Indoleacetic acid ethyl ester
A13474.06 A13474.14
A13474.06EA 71.5 EUR
A13474.06 A13474.14
Ethyl indol-3-ylacetate ≥98%
Ethyl indol-3-ylacetate
Purity: 98+% CAS No.: 778-82-5 Molecular Formula: C12H13NO2 Formula Weight: 203.24 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 41-44° Boiling Point: 164-166°/1mm Beilstein Reference: 171682 MDL No.: MFCD00005635
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 164…166 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 41…44 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005635
Número CAS: 778-82-5
EINECS: 212-296-0