Print…
3-Cyclopentylpropionic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3-Cyclopentylpropanoic acid, 3-Cylcopentylpropanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C115908-100ML C115908-25ML
SIALC115908-100MLEA 244 EUR
SIALC115908-100ML SIALC115908-25ML
3-Cyclopentylpropionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Cyclopentylpropionic acid
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Peso Molecular: 142.2 g/mol
Ponto de ebulição: 130
Densidade: 1.01 g/cm³ (17 °C)
Número MDL : MFCD00001392
Número CAS: 140-77-2
EINECS: 205-433-0
UN: 1993
ADR: 3 III