3-Cyclopentylpropionic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Cyclopentylpropanoic acid, 3-Cylcopentylpropanoic acid
A18192.14
A18192.22
A18192.14EA
64.3
EUR
A18192.14
A18192.22
3-Cyclopentylpropionic acid ≥98%
3-Cyclopentylpropionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 140-77-2
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.4570
Boiling Point: 130-133°/12mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001392
Fórmula:
C₈H₁₄O₂ Peso Molecular: 142.2 g/mol Ponto de ebulição: 130…133 °C (12 mmHg) Densidade: 0.996 Ponto de Inflamação: 47 °C (117 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001392 Número CAS: 140-77-2 EINECS: 205-433-0 UN: 1993 ADR: 3 III |