3-Cyclohexylpropionic acid 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Cyclohexylpropanoic acid, 3-Cyclohexylpropionic Acid
B23613.18
B23613.30
B23613.18EA
115
EUR
B23613.18
B23613.30
3-Cyclohexylpropionic acid 98
3-Cyclohexylpropionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 701-97-3
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.4636
Odour: Unpleasant
Melting Point: 14-17°
Boiling Point: 276°
Beilstein Reference: 2042799
MDL No.: MFCD00001527
Fórmula:
C₉H₁₆O₂ Peso Molecular: 156.22 g/mol Ponto de ebulição: 276 °C Ponto de Fusão: 14…17 °C Densidade: 0.99 Ponto de Inflamação: 130 °C (266 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001527 Número CAS: 701-97-3 EINECS: 211-861-9 |