Print…
3-Cyclohexylpropionic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Cyclohexylpropanoic acid, 3-Cyclohexylpropionic Acid
171450500 171452500
ACRO171450500EA 104 EUR
ACRO171450500 ACRO171452500
3-Cyclohexylpropionic acid 99%
3-Cyclohexylpropionic acid
Fórmula: C₉H₁₆O₂
Peso Molecular: 156.22 g/mol
Ponto de ebulição: 275.7
Ponto de Fusão: 14…17 °C
Densidade: 0.998 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001527
Número CAS: 701-97-3
EINECS: 211-861-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %