Print…
2-Naphthylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
N4002-25G-A N4002-5G-A
SIALN4002-25G-AEA 263 EUR
SIALN4002-25G-A SIALN4002-5G-A
2-Naphthylacetic acid, Sigma-Aldrich®
2-Naphthylacetic acid
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 352 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 139…142 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004126
Número CAS: 581-96-4
EINECS: 209-475-0