Print…
2-Naphthylacetic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A13528.06 A13528.09 A13528.18
A13528.06EA 51.7 EUR
A13528.06 A13528.09 A13528.18
2-Naphthylacetic acid ≥99%
2-Naphthylacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 581-96-4 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 141-143° Beilstein Reference: 973396
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 352 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 141…143 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004126
Número CAS: 581-96-4
EINECS: 209-475-0