Print…
Ácido 1-naftilacético, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N0640-100G N0640-25G
SIALN0640-100GEA 158 EUR
SIALN0640-100G SIALN0640-25G
Ácido 1-naftilacético, Sigma-Aldrich®
Ácido 1-naftilacético
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 352 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 129…131 °C
Densidade: ∼1,263 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004046
Número CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458