Print…
Ácido 1-naftilacético para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06862.0100 8.06862.0500 8.06862.0025
8.06862.0100EA 50.4 EUR
8.06862.0100 8.06862.0500 8.06862.0025
Ácido 1-naftilacético para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido 1-naftilacético
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 352 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 129…131 °C
Densidade: ∼1,263 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004046
Número CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458
Encomendar
Solubility 0.42 g/l (20 °C)
Melting Point 125 - 131 °C
Molar Mass 186.21 g/mol
Bulk Density 240 kg/m3
pH 3.0 (0.6 g/l, H2O, 25 °C)