Print…
Ácido 1-naftilacético 96% may cont. up to 4% 2-isomer
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Planofix, 1-Naphthaleneacetic acid
A11069.0B A11069.18 A11069.30
A11069.0BEA 327 EUR
A11069.0B A11069.18 A11069.30
Ácido 1-naftilacético 96% may cont. up to 4% 2-isomer
Ácido 1-naftilacético
Purity: 96% CAS No.: 86-87-3 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 126-133° Beilstein Reference: 1308415 Merck Reference: 14,6371 MDL No.: MFCD00004046
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Peso Molecular: 186.21 g/mol
Ponto de ebulição: 352
Ponto de Fusão: 126…133 °C
Densidade: ∼1.263 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004046
Número CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458