Print…
Ácido 1-naftilacético 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
349640250 349641000 349645000
ACRO349640250EA 26.5 EUR
ACRO349640250 ACRO349641000 ACRO349645000
Ácido 1-naftilacético 95%
Ácido 1-naftilacético
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 352 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 126…133 °C
Densidade: ~ 1,263 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004046
Número CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 133 °C
GC ≥94 %