Print…
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
L10960.09 L10960.18
L10960.09EA 84.8 EUR
L10960.09 L10960.18
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid 96%
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 351-35-9 Molecular Formula: C9H7F3O2 Formula Weight: 204.15 Melting Point: 77-78° Beilstein Reference: 2213223
Fórmula: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Ponto de Fusão: 77…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004339
Número CAS: 351-35-9
EINECS: 206-511-7