Print…
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A18922.03 A18922.06
A18922.03EA 27.5 EUR
A18922.03 A18922.06
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 85068-33-3 Molecular Formula: C10H6F6O2 Formula Weight: 272.15 Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 6813447
Fórmula: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 276 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009908
Número CAS: 85068-33-3
EINECS: 285-295-6