Print…
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
235296-1G 235296-5G
SIAL235296-1GEA 37.8 EUR
SIAL235296-1G SIAL235296-5G
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid
Fórmula: F₃CC₆H₄CH₂COOH
Ponto de ebulição: 272 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Número MDL : MFCD00004327
Número CAS: 3038-48-0
EINECS: 221-240-4