Print…
3-Metil pentano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M66005-100ML M66005-500ML M66005-5ML
SIALM66005-100MLEA 106 EUR
SIALM66005-100ML SIALM66005-500ML SIALM66005-5ML
3-Metil pentano, Sigma-Aldrich®
3-Metil pentano
Fórmula: C₆H₁₄
Ponto de ebulição: 64 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –118 °C
Densidade: 0,664 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009342
Número CAS: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
UN: 1208
ADR: 3,II