Print…
2-Metilhexano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M49704-5G M49704-25G
SIALM49704-5GEA 197 EUR
SIALM49704-5G SIALM49704-25G
2-Metilhexano, Sigma-Aldrich®
2-Metilhexano
Fórmula: C₇H₁₆
Ponto de ebulição: 90 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –118 °C
Densidade: 0,6793 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009487
Número CAS: 591-76-4
EINECS: 209-730-6
UN: 1206
ADR: 3,II