Print…
2-Metilbutano ≥99%, grau de reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
M32631-1L M32631-2.5L M32631-4L M32631-6X1L M32631-500ML
M32631-1LEA 88.01 EUR
M32631-1L M32631-2.5L M32631-4L M32631-4X1L M32631-500ML
2-Metilbutano ≥99%, grau de reagente
2-Metilbutano
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1730723
RTECS Number: EK4430000
UNSPSC Code: 12191502
Fórmula: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Ponto de ebulição: 7,6 %(V)
Ponto de Fusão: -160 °C
Densidade: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: <-35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009338
Número CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Vapor Pressure 11.17 psi ( 20 °C)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Autoignition Temperature 788 °F
Explosion Limit 8.3 %
Refractive Index n20/D 1.354 (lit.)
Vapor Density 2.6 (vs air)