Print…
Esqualano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
234311-100G 234311-500G 234311-5G
SIAL234311-100GEA 94.7 EUR
SIAL234311-100G SIAL234311-500G SIAL234311-5G
Esqualano, Sigma-Aldrich®
Esqualano
Fórmula: C₃₀H₆₂
Ponto de ebulição: 470 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0,758 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008953
Número CAS: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 12,08923