Print…
2,4-Dimethylpentane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D173401-25G D173401-5G
SIALD173401-25GEA 337 EUR
SIALD173401-25G SIALD173401-5G
2,4-Dimethylpentane, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethylpentane
Fórmula: C₇H₁₆
Ponto de ebulição: 81 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –119,2 °C
Densidade: 0,6734 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008945
Número CAS: 108-08-7
EINECS: 203-548-0
UN: 1206
ADR: 3,II