Print…
2,3-Dimethylpentane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D173207-100G D173207-25G D173207-5G
SIALD173207-100GEA 499 EUR
SIALD173207-100G SIALD173207-25G SIALD173207-5G
2,3-Dimethylpentane, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylpentane
Fórmula: C₇H₁₆
Ponto de ebulição: 90 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –135 °C
Densidade: 0,6956 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009337
Número CAS: 565-59-3
EINECS: 209-280-0
UN: 1206
ADR: 3,II