Print…
2,3,4-Trimethylpentane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
257508-25G 257508-5G
SIAL257508-25GEA 367 EUR
SIAL257508-25G SIAL257508-5G
2,3,4-Trimethylpentane, Sigma-Aldrich®
2,3,4-Trimethylpentane
Fórmula: C₈H₁₈
Número MDL : MFCD00008924
Número CAS: 565-75-3