Print…
2,2-Dimethylpentane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
110671-10G 110671-5G
SIAL110671-10GEA 407 EUR
SIAL110671-10G SIAL110671-5G
2,2-Dimethylpentane, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethylpentane
Fórmula: C₇H₁₆
Ponto de ebulição: 79 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –123,7 °C
Densidade: 0,674 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009404
Número CAS: 590-35-2
EINECS: 209-680-5
UN: 1206
ADR: 3,II