Print…
Potassium-4-nitrophenyl sulphate ≥98% (por TLC), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Nitrophenyl sulphate, potassium salt, Potassium 4-Nitrophenyl sulphate, 4-Nitrophenyl sulphate potassium salt, sulphuric acid 4-Nitrophenyl ester potassium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N3877-1G N3877-500MG N3877-5G
SIALN3877-1GEA 279 EUR
SIALN3877-1G SIALN3877-500MG SIALN3877-5G
Potassium-4-nitrophenyl sulphate ≥98% (por TLC), Sigma-Aldrich®
Potassium-4-nitrophenyl sulphate
Chromogenic sulphatase substrate.
Solubility in water 50 mg/ml, clear.
Fórmula: C₆H₄KNO₆S
Peso Molecular: 257.257 g/mol
Ponto de Fusão: 246…250 °C (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00007466
Número CAS: 6217-68-1
EINECS: 228-288-5
Encomendar
Carbon 27.4 - 28.6%
Nitrogen 27.4 - 28.6%
Free p-Nitrophenol ≤0.02%
Potassium (K) 14 - 16%
Purity (TLC) ≥98%