Print…
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-butanediol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
143618-100G 143618-500G
SIAL143618-100GEA 40.5 EUR
SIAL143618-100G SIAL143618-500G
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Fórmula: C₈H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 214 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 85…88 °C
Densidade: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004473
Número CAS: 110-03-2
EINECS: 203-731-5