2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11984.0E
A11984.22
A11984.36
A11984.0EEA
351
EUR
A11984.0E
A11984.22
A11984.36
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol ≥97%
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Purity: 97%
CAS No.: 110-03-2
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 126°(258°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 214-215°
Beilstein Reference: 1361437
MDL No.: MFCD00004473
Fórmula:
C₈H₁₈O₂ Ponto de ebulição: 214…215 °C Ponto de Fusão: 87…91 °C Densidade: 0,898 Ponto de Inflamação: 126 °C (258 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004473 Número CAS: 110-03-2 EINECS: 203-731-5 |