Print…
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
162502500 162500050
ACRO162502500EA 47 EUR
ACRO162502500 ACRO162500050
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol 97%
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Fórmula: C₈H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 214 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 88…91 °C
Densidade: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004473
Número CAS: 110-03-2
EINECS: 203-731-5
Encomendar
Appearance White Flakes or pellets or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
GC ≥96.0 %