Print…
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Neopentyl Glycol, 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
538256-25G 538256-3KG 538256-500G
SIAL538256-25GEA 51.4 EUR
SIAL538256-25G SIAL538256-3KG SIAL538256-500G
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 208 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 128…130 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004685
Número CAS: 126-30-7
EINECS: 204-781-0
Merck Index: 12,06547