Print…
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Neopentyl Glycol, 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol
408550250 408555000 408550025
ACRO408550250EA 26.2 EUR
ACRO408550250 ACRO408555000 ACRO408550025
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol 99%
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Peso Molecular: 104.15 g/mol
Ponto de ebulição: 208 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 122…128 °C
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004685
Número CAS: 126-30-7
EINECS: 204-781-0
Merck Index: 12,06547
Encomendar
Appearance White Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.1 mg KOH/g