Print…
4-Metil-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Methylpentan-1-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M66951-25G M66951-5G
SIALM66951-25GEA 393 EUR
SIALM66951-25G SIALM66951-5G
4-Metil-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
4-Metil-1-pentanol
Fórmula: C₆H₁₄O
Ponto de ebulição: 152 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002962
Número CAS: 626-89-1
EINECS: 210-969-3
UN: 1987
ADR: 3,III