Print…
Fast blue BB salt para microscopia, para histologia, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atenção
Sinônimos: 4-Benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, 4-Amino-2,5-diethoxybenzanilide diazotated zinc double salt, Fast Blue BB Salt hemi(zinc chloride) salt
44670-10G 44670-50G
44670-10GEA 32.9 EUR
44670-10G 44670-50G
Fast blue BB salt para microscopia, para histologia, Sigma-Aldrich®
Fast blue BB salt
Synonyms: 4-Amino-2,5-diethoxybenzanilide diazotated zinc double salt, 4-Benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
Fórmula: C₃₄H₃₆Cl₄N₆O₆Zn
Peso Molecular: 831.89 g/mol
Número MDL : MFCD00074765
Número CAS: 5486-84-0
EINECS: 226-817-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a5533f11234363beaeaf1bc356010e195ee2bd&vid=11a5533f11234363beaeaf1bc356010e195ee2bd&prid=web&clid=SAPDAM