Álcool isoamílico, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Sinônimos:
Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.00979.1000
1.00979.2500
1.00979.6025
1.00979.4000
1.00979.1000EA
104
EUR
1.00979.1000
1.00979.2500
1.00979.6025
1.00979.4000
Álcool isoamílico, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Álcool isoamílico
Fórmula:
(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH Ponto de ebulição: 130 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –117 °C Densidade: 0,812 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 42 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002934 Número CAS: 123-51-3 EINECS: 204-633-5 UN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 13,05214 |
|
Solubility | 25 g/l (20 °C) |
Melting Point | -117 °C |
Molar Mass | 88.15 g/mol |
Boiling Point | 131 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 3 hPa (20 °C) |
Flash Point | 45 °C |
Explosion Limit | 1.2 - 8 %(V) |
Density | 0.81 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (25 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 335 °C |