Álcool isoamílico mistura de isômeros ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
L13660.AE
L13660.AP
L13660.0F
L13660.AEEA
26.2
EUR
L13660.AE
L13660.AP
L13660.0F
Álcool isoamílico mistura de isômeros ≥99%
Álcool isoamílico
Purity: 99%
CAS No.: 123-51-3
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2OH
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Unpleasant
Melting Point: -117°
Boiling Point: 130-132°
Beilstein Reference: 1718835
Merck Reference: 14,5195
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00002934
Fórmula:
(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH Peso Molecular: 88.15 g/mol Ponto de ebulição: 130…132 °C Ponto de Fusão: –117 °C Densidade: 0.809 Ponto de Inflamação: 45 °C (113 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002934 Número CAS: 123-51-3 EINECS: 204-633-5 UN: 1105 ADR: 3 III Merck Index: 14,5195 |