Print…
Álcool isoamílico 98%, pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
126480010 126480025 126485000 126480250
ACRO126480010EA 82.2 EUR
ACRO126480010 ACRO126480025 ACRO126485000 ACRO126480250
Álcool isoamílico 98%, pure
Álcool isoamílico
Fórmula: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 88.15 g/mol
Ponto de ebulição: 130 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0.8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002934
Número CAS: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA