Print…
2-Metilpropano-2-ol, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Álcool terc-butílico
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
50621-1ML-F 50621-5ML-F
50621-1ML-FEA 43.8 EUR
50621-1ML-F 50621-5ML-F
2-Metilpropano-2-ol, Supelco®
2-Metilpropano-2-ol
Fórmula: (CH₃)₃COH
Ponto de ebulição: 82,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 25,3 °C
Densidade: 0,7887 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004464
Número CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e944040ccfb9100ef46ad24093718c59fa5ec5f&vid=337d7553082ff82c47fad7a03c9d2ae260bc24bf&prid=web&clid=SAPDAM