Print…
2-Metilpropano-2-ol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20813.298EA 44.2 EUR
20813.298 20813.460
2-Metilpropano-2-ol ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-Metilpropano-2-ol
Fórmula: (CH₃)₃COH
Ponto de ebulição: 82,2 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,7887 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004464
Número CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119444321-51
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
Density (26/4) 0.770 - 0.780
Solidification point 23.5 - 26.5 °C
Evaporation residue Max. 100 ppm
Water Max. 0.5 %