Print…
2-Metilpropano-2-ol, EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Álcool terc-butílico
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22264.1000 8.22264.9025
8.22264.1000EA 47.8 EUR
8.22264.1000 8.22264.9025
2-Metilpropano-2-ol, EMPLURA®, Supelco®
2-Metilpropano-2-ol
Fórmula: (CH₃)₃COH
Ponto de ebulição: 82,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 25,3 °C
Densidade: 0,7887 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004464
Número CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM