2-Metil-2-pentanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19090.06
A19090.14
A19090.22
A19090.06EA
45.9
EUR
A19090.06
A19090.14
A19090.22
2-Metil-2-pentanol ≥99%
2-Metil-2-pentanol
Purity: 99%
CAS No.: 590-36-3
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4100
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -103°
Boiling Point: 120-122°
Beilstein Reference: 1718951
UN No.: 2560
MDL No.: MFCD00004485
Fórmula:
C₆H₁₄O Peso Molecular: 102.18 g/mol Ponto de ebulição: 120…122 °C Ponto de Fusão: –103 °C Densidade: 0.810 Ponto de Inflamação: 30 °C (86 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004485 Número CAS: 590-36-3 EINECS: 209-681-0 UN: 2560 ADR: 3 III |