2-Metil-2-butanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Álcool terc-amílico
A18304.0D
A18304.0F
A18304.AP
A18304.0DEA
612
EUR
A18304.0D
A18304.0F
A18304.AP
2-Metil-2-butanol ≥98%
2-Metil-2-butanol
Purity: 98%
CAS No.: 75-85-4
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 20°(68°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.805
Refractive Index: 1.4050
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Melting Point: ca -12°
Boiling Point: 101-103°
Beilstein Reference: 1361351
Merck Reference: 14,7140
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00004478
Fórmula:
C₅H₁₂O Peso Molecular: 88.15 g/mol Ponto de ebulição: 101…103 °C Ponto de Fusão: ∼–12 °C Densidade: 0.805 Ponto de Inflamação: 20 °C (68 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004478 Número CAS: 75-85-4 EINECS: 200-908-9 UN: 1105 ADR: 3 II Merck Index: 13,07218 |