Print…
2-Metil-2-butanol 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Álcool terc-amílico
166620010 166620025 166620100
ACRO166620010EA 101 EUR
ACRO166620010 ACRO166620025 ACRO166620100
2-Metil-2-butanol 99%, puro
2-Metil-2-butanol
Fórmula: C₅H₁₂O
Peso Molecular: 88.15 g/mol
Ponto de ebulição: 102 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 0.8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004478
Número CAS: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07218
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Silicate (as SiO2) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Nitrogen (N) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤0.1 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm