Print…

2-Metilpropano-1-ol, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Perigo

Sinônimos: iso-Butyl alcohol, Isobutylalcohol, iso-Butanol, 2-Methyl-1-propanol

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300

W217905-20KG-K W217905-2KG-K W217905-8KG-K
SIALW217905-20KG-KEA 437 EUR
SIALW217905-20KG-K SIALW217905-2KG-K SIALW217905-8KG-K
2-Metilpropano-1-ol, Sigma-Aldrich®
2-Metilpropano-1-ol
Fórmula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Ponto de ebulição: 107,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –108 °C
Densidade: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004740
Número CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR