Print…
2-Metilpropano-1-ol, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: iso-Butyl alcohol, Isobutylalcohol, iso-Butanol, 2-Methyl-1-propanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
82059-5ML-F 82059-10ML-F 82059-1ML-F
82059-5ML-FEA 152 EUR
82059-5ML-F 82059-10ML-F 82059-1ML-F
2-Metilpropano-1-ol, Supelco®
2-Metilpropano-1-ol
Fórmula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Ponto de ebulição: 107,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –108 °C
Densidade: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004740
Número CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d950f4690da0c33cf72df0d8cac3c2d5d3a6452a&vid=068d80d5b352743f56af775ce730118f0c07e3e8&prid=web&clid=SAPDAM