Print…
2-Metilpropano-1-ol, EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: iso-Butyl alcohol, Isobutylalcohol, iso-Butanol, 2-Methyl-1-propanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.00985.6025 1.00985.9190
1.00985.6025EA 709 EUR
1.00985.6025 1.00985.9190
2-Metilpropano-1-ol, EMPLURA®, Supelco®
2-Metilpropano-1-ol
Fórmula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Ponto de ebulição: 107,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –108 °C
Densidade: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004740
Número CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM