Print…
2-Metilpropano-1-ol 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
158280010 158280025 158280250
ACRO158280010EA 63.5 EUR
ACRO158280010 ACRO158280025 ACRO158280250
2-Metilpropano-1-ol 99+%, extra puro
2-Metilpropano-1-ol
Fórmula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Ponto de ebulição: 108 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –108 °C
Densidade: 0,8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004740
Número CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3945 to 1.3975 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
Density (20°C) 0.800 to 0.804 g/ml
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Residue after reduction ≤0.02 %