2-Etilbutanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 97-95-0
Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCH2OH
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4220
Melting Point: -52°
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 1731254
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004744
Fórmula:
C₆H₁₄O Ponto de ebulição: 146…148 °C Ponto de Fusão: –52 °C Densidade: 0,831 Ponto de Inflamação: 58 °C (136 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004744 Número CAS: 97-95-0 EINECS: 202-621-4 UN: 1987 ADR: 3,III |