Print…
2,4-Dimetil-3-pentanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
150045-100G 150045-25G
SIAL150045-100GEA 107 EUR
SIAL150045-100G SIAL150045-25G
2,4-Dimetil-3-pentanol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimetil-3-pentanol
Fórmula: C₇H₁₆O
Ponto de ebulição: 139 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,8445 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00008921
Número CAS: 600-36-2
EINECS: 209-993-7
UN: 1987
ADR: 3,III