Print…
2,3-Dimethyl-2-butanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
156580050 156580250
ACRO156580050EA 57.5 EUR
ACRO156580050 ACRO156580250
2,3-Dimethyl-2-butanol 98%
2,3-Dimethyl-2-butanol
Fórmula: C₆H₁₄O
Ponto de ebulição: 120…121 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –14 °C
Densidade: 0,82 g/cm³
Ponto de Inflamação: 29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004463
Número CAS: 594-60-5
EINECS: 209-847-2
UN: 1987
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %